Przejdź do
317861
Phenyl isothiocyanate
99%, liquid, for protein sequencing
Synonim(y):
PITC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-138-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471392
Assay:
99%
Form:
liquid
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phenyl isothiocyanate, 99%, for protein sequencing
type
for protein sequencing
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.6515 (lit.)
bp
218 °C (lit.), 221 °C
mp
−21 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
isothiocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for derivatizing N-terminal amino acids of proteins for automated sequential analysis. Synthon for dithiadiazafulvalenes.
Derivatizing reagent for primary and secondary amines. Used in sequencing peptides by Edman degradation and in amino acid analyses by HPLC.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
78780P1034139742
description
99%, for protein sequencing
description
for HPLC derivatization, the detection of alcohols and amines, ≥99.0%
description
Sigma Grade, 8.36 M, suitable for solid phase protein sequencing analysis, ≥99% (GC), liquid
description
reagent grade, 98%
assay
99%
assay
≥99.0%
assay
≥99% (GC)
assay
98%
solubility
water: insoluble
solubility
water: insoluble
solubility
-
solubility
water: insoluble
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
221 °C, 218 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
218 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenyl isothiocyanate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)