Przejdź do
34025
Dibromobimane
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95.0% (CHN)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10Br2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.01
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4189453
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95.0% (CHN)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 391 nm in methanol, λex 393 nm; λem 477 nm in 0.1 M Tris pH 7.0, gutathione red
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(CBr)N2N(C1=O)C(=O)C(C)=C2CBr
InChI
1S/C10H10Br2N2O2/c1-5-7(3-11)13-8(4-12)6(2)10(16)14(13)9(5)15/h3-4H2,1-2H3
InChI key
OSIYFMVMZXJKSP-UHFFFAOYSA-N
Application
Dibromobimane, a bifunctional thiol reagent, is used as a cross-linking agent for cysteine mapping and studies on protein structure/conformation and cross-linking processes.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Fluorescent thiol-specific labeling reagent
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69898B438069899
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95.0% (CHN)
description
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥95% (HPCE)
description
≥97% (HPLC)
description
suitable for fluorescence, ≥70.0% (HPCE)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 393 nm; λem 477 nm in 0.1 M Tris pH 7.0, gutathione red, λex 391 nm in methanol
fluorescence
λex 398 nm, λex 390 nm; λem 478 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5 (after derivatization with glutathione)
fluorescence
-
fluorescence
λex 380 nm; λem 461 nm in methanol, λex 390 nm; λem 478 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5 (after derivatization with glutathione)
solubility
chloroform: soluble, DMF: soluble, acetonitrile: soluble
solubility
methanol: soluble, acetonitrile: soluble, DMSO: soluble, DMF: soluble
solubility
acetonitrile: 20 mg/mL
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble, acetonitrile: soluble
assay
≥95.0% (CHN)
assay
≥95% (HPCE)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥70.0% (HPCE)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review