Przejdź do
39890
N,N-Dimethylcasein
BioReagent, suitable as Substrate for Proteolytic Enzymes
Synonim(y):
N,N-Dimethylated casein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
944,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.28
MDL number:
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N,N-Dimethylcasein, BioReagent, for spectrophotometric det. of enzyme activity
product line
BioReagent
Quality Segment
quality
for spectrophotometric det. of enzyme activity
solubility
water: 1.0 mg/mL, clear, colorless
λ
0.1 % in H2O (TBS test)
UV absorption
λ: 340 nm Amax: ≤0.08
storage temp.
2-8°C
Application
Substrate for the assay of proteolytic enzymes. Much more sensitive than the caseinolytic method of Kunitz
Other Notes
Sales restrictions may apply
Disclaimer
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0528D7385261394
description
BioReagent, for spectrophotometric det. of enzyme activity
description
Type III, essentially salt-free, lyophilized powder
description
≥98% (HPLC)
description
99%
solubility
water: 1.0 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 5 mg/mL, clear to hazy
solubility
chloroform: 10 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
water: soluble 5%, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
quality
for spectrophotometric det. of enzyme activity
quality
-
quality
-
quality
-
UV absorption
λ: 340 nm Amax: ≤0.08
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)