Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1350,00 zł
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥97.0% (dried material, CHN)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 18,500
aggregation number
55
ign. residue
≤0.1%
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
CMC
2-4 mM (20-25°C)
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
detection
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI key
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (dried material, CHN) | description - | description A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range. | description - |
| assay ≥97.0% (dried material, CHN) | assay >99% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay - |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| aggregation number 55 | aggregation number 55 | aggregation number 55 | aggregation number - |
| application(s) detection | application(s) - | application(s) - | application(s) solar energy |
| cation traces Cd: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg | cation traces Ca: ≤0.002%, Zn: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Na: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Al: ≤0.0005%, K: ≤0.005% | cation traces - | cation traces - |
| CMC 2-4 mM (20-25°C) | CMC 2-4 mM (20-25°C) | CMC 2 - 4 mM | CMC - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?