Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1550,00 zł
Quality Segment
description
non-ionic, sulfate (ICP): ≤ 50 mg/kg
product line
BioXtra
assay
≥99.0% (NT)
form
powder
mol wt
229.40 g/mol
technique(s)
protein quantification: suitable
impurities
≤0.03% peroxides (as H2O2)
CMC
1-2 mM
mp
132-133 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
InChI key
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description BioXtra, ≥99.0% (NT) | description ~30% in H2O |
| assay ≥99.0% (NT) | assay - |
| technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) protein quantification: suitable |
| form powder | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| impurities ≤0.03% peroxides (as H2O2) | impurities - |
| mol wt 229.40 g/mol | mol wt 229.40 g/mol |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?