The gene sequence information is considered proprietary. Unfortunately, specific information regarding the isomer forms of laccase for this product is not available.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 859,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
859,00 zł
biological source
fungus (Agaricus bisporus)
form
powder
specific activity
≥4 U/mg
sustainability
Sustainability features
color
deep brown
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]1(c(c(cc1C)C=O)C)CC
InChI
1S/C9H13NO/c1-4-10-7(2)5-9(6-11)8(10)3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI key
NWDZDFOKSUDVJV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, deep brown, ≥4 U/mg | description powder, light brown, ≥0.5 U/mg | description - | description lyophilized powder, ≥0.3 units/mg solid |
| biological source fungus (Agaricus bisporus) | biological source - | biological source - | biological source Aspergillus sp. (A. japonicus) |
| specific activity ≥4 U/mg | specific activity ≥0.5 U/mg | specific activity - | specific activity ≥0.3 units/mg solid |
| form powder | form powder | form - | form lyophilized powder |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in ambient | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color deep brown | color light brown | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I purchased product code 40452 (Laccase from Agaricus bisporus) from Sigma Aldrich. Could you please provide me information about which isomer form of laccase (i.e., isomer 1 or isomer 2) the supplied product contains?
1 answer-
Helpful?
-
-
해당 효소의 유전자 서열과 균주의 strain을 알고 싶습니다.
1 answer-
The gene sequence is considered proprietary.