The concentration (and density) of laccase is 1.05 g/ml. The composition as follows:
Laccase 3%
Propylene glycol 25%
Sucrose/Glucose 4%
Glycine 2%
Water 66%
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 537,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
537,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]1(c(c(cc1C)C=O)C)CC
InChI
1S/C9H13NO/c1-4-10-7(2)5-9(6-11)8(10)3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI key
NWDZDFOKSUDVJV-UHFFFAOYSA-N
General description
Laccase EC 1.10.3.2, a glycoprotein, is an extracellular multicopper enzyme and is considered as a metal. Laccase is widely distributed in fungi and also found among the higher plants, bacteria and insects.
Biochem/physiol Actions
Laccase oxidizes aromatic and nonaromatic compounds. Various compounds are used for detecting laccase production. These include guaiacol, syringaldazine and polymeric dyes like remazol brilliant blue-R. Laccase is involved in lignin degradation and thereby has industrial as well as food applications. Laccase is commonly used for delignification, dye bleaching, paper processing, waste detoxification, textile dye transformation, plant fiber modification and ethanol production.
Other Notes
One Unit: LAMU (Laccase Unit). 1 LAMU is defined as the amount of enzyme which oxidizes 1 micromole of syringaldazine per minute, at pH 7.5 and 30 deg C.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description powder, deep brown, ≥4 U/mg | description powder, light brown, ≥0.5 U/mg | description aqueous solution |
| shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Wie hoch ist die Konzentration der Enzyme in der Lösung (z. B. in ug/ml)?
1 answer-
Helpful?
-
-
In che solvente è diluito il prodotto?
1 answer-
This product is prepared in water containing approximately 25% propylene glycol, 4% D-glucose/Sucrose and 2% Glycine.