Przejdź do
4445252
P450 Human Induction 100 Assay Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4670,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
4670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
LC/MS: suitable
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
The P450 Human Induction 100 Assay Kit provides a complete protocol, instrument data acquisition methods, processing methods and stable isotope labeled synthetic peptide standards for the analysis of four human CYP450 isoforms (1A2, 2B6, 3A4, and 3A5) for induction studies using LC/MS/MS. Kit contains enough reagents for 100 assays. Must order Trypsin TPCK (500 μg) and Peptide C18 Column separately.
Analysis Note
To view the Protocol for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit, please visit this Quick Reference Card link.
A Technical Note on the use of the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit is available at this Tech Note link.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4445494MAK481MAK627
description
-
description
-
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 fluorometric tests
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)