Przejdź do
MAK481
Zestaw do oznaczania etanolu
sufficient for 100 colorimetric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
pharmaceutical
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Napoje alkoholowe należą do napojów spożywanych codziennie. Badania wykazały, że spożywanie dużych ilości alkoholu może prowadzić do różnych form chorób wątroby i zwiększonej śmiertelności.
Application
Zestaw jest odpowiedni do ilościowego oznaczania etanolu w próbkach surowicy, osocza, moczu i śliny, a także do badania wpływu leków na metabolizm alkoholu.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Ethanol Assay Kit opiera się na katalizowanym przez dehydrogenazę alkoholową utlenianiu etanolu, w którym powstały NADH jest sprzężony z chromogenem formazanu (MTT). Intensywność koloru produktu, mierzona przy 565 nm, jest proporcjonalna do stężenia etanolu w próbce.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania zestawu wynosi od 0,0008% (v/v) (140 µM lub 8 ppm) do 0,1% (v/v).
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK474MAK472MAK334
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
description
sufficient for 250 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
anemia; hepatitis; gastrointestinal diseases; hematological disorder
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease; Parkinson′s disease; diabetes; neurological disorders
application(s)
pharmaceutical
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do oznaczania etanolu
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)