Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
concentration
~1% in H2O
fluorescence
λex 480 nm; λem 620 nm in H2O, λex 518 nm; λem 605 nm (bound to DNA), λex 530 nm; λem 600 nm in 50 mM phosphate buffer pH 7.0 (upon binding to DNA)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChI key
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for fluorescence, ~1% in H2O | description BioReagent, Molecular Biology, 10 mg/mL in H2O | description ~95% (HPLC) | description BioReagent, Molecular Biology, powder |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for gel electrophoresis | suitability - | suitability suitable for gel electrophoresis |
| fluorescence λex 518 nm; λem 605 nm (bound to DNA), λex 530 nm; λem 600 nm in 50 mM phosphate buffer pH 7.0 (upon binding to DNA), λex 480 nm; λem 620 nm in H2O | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence λex 526 nm; λem 605 nm in aqueous buffer, λex 360 nm; λem 590 nm in PBS, λex 526 nm; λem 605 nm (10 mM TBE; pH 8.0;) |
| concentration ~1% in H2O | concentration 10 mg/mL in H2O | concentration - | concentration - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethidium bromide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1239-45-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?