Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł 1211,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1211,00 zł
Cena katalogowa1730,00 złZaoszczędź 30%Quality Segment
assay
≥90% (HPCE)
form
solid
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCNC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)CCCCCNC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
InChI
1S/2C27H23NO8/c29-16-6-9-20-22(13-16)35-23-14-17(30)7-10-21(23)27(20)19-8-5-15(12-18(19)26(34)36-27)25(33)28-11-3-1-2-4-24(31)32;29-16-6-9-19-22(13-16)35-23-14-17(30)7-10-20(23)27(19)21-12-15(5-8-18(21)26(34)36-27)25(33)28-11-3-1-2-4-24(31)32/h2*5-10,12-14,29-30H,1-4,11H2,(H,28,33)(H,31,32)
InChI key
WEJBWDKWIFHWDE-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC) | description suitable for fluorescence, ≥75% (HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 | fluorescence λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 | fluorescence λex 490 nm; λem 514 nm (pH 8.2), λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 | fluorescence λex 598 nm; λem 668 nm (basic), λex 512 nm; λem 567 nm (acid/neutral) |
| solubility DMF: soluble, DMSO: soluble | solubility - | solubility DMF: soluble, methanol: soluble | solubility - |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/348/284/a1850c0d-b6b1-49e3-b058-5ba79967e9e5/640/a1850c0d-b6b1-49e3-b058-5ba79967e9e5.png)
![6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester suitable for fluorescence, ≥75% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/387/963/318bf7ad-cf3e-4963-b3df-a9631e1631ae/640/318bf7ad-cf3e-4963-b3df-a9631e1631ae.png)