Przejdź do
46944
Fluorescein isothiocyanate–dextran
average mol wt 4,000, (FITC:Glucose = 1:250)
Synonim(y):
FITC-Dextran 4, FITC–Dextran
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
MDL number:
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
mol wt
average mol wt 4,000
composition
(FITC:Glucose = 1:250)
concentration
90-100 % (w/w) (TRITC DEXTRAN)
extent of labeling
~0.004 mol/mol FITC glucose
color
orange to dark orange, yellow to dark yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, orange
storage temp.
2-8°C
Application
Dextran labeled with fluorescein isothiocyanate for possible use in perfusion studies in animals.
FITC-dextran is used extensively in microcirculation and cell permeability research utilizing microfluorimetry. FITC-dextran has been used to study plant cell wall porosity and capillary permeability. Plasma proteins have been shown not to bind to FITC-dextran.
FITC-dextran is used in cardiovascular, microcirculation, perfusion, cell monolayer and cell membrane permeability research as fluorescent flux tracer compound that supports the measurement of processes such as blood flow, membrane damage, vascular drainage and renal elimination
Fluorescein isothiocyanate–dextran (FITC-Dextran 4) is use as a fluorescent probe to study cell permeability. FITC-Dextran 4 is used with to study permeability of epithelial cell such as intestinal and renal cells in vivo.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
46945FD150S46946
description
average mol wt 4,000, (FITC:Glucose = 1:250)
description
average mol wt 70,000, (FITC:Glucose = 1:250)
description
average mol wt 150,000
description
average mol wt 150,000, (FITC:Glucose = 1:160)
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, orange
solubility
H2O: 50 mg/mL, hazy, orange to very deep orange
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange
solubility
H2O: 25 mg/mL, slightly hazy, very deep yellow-orange
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
yellow to dark yellow, orange to dark orange
color
light yellow to very dark yellow, light orange to very dark orange
color
faint yellow to orange
color
-
concentration
90-100 % (w/w) (TRITC DEXTRAN)
concentration
90-100 % (w/w) (TRITC DEXTRAN)
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Can FITC-dextran 4KDa be view through florescence microscope to assess the gut permeability of Balb/c mice?
    1 answer
    1. Unfortunately, there is no internal data related to using this product to assess intestinal permeability. However, FITC-Dextran 4 was previously cited in this context. Kindly review the following citations:
      Tagesson C, Sjödahl R, Thorén B. Passage of molecules through the wall of the gastrointestinal tract. I. A simple experimental model. Scand J Gastroenterol. 1978;13(5):519-24. doi: 10.3109/00365527809181758. PMID: 705246.
      Ahmad R, Rah B, Bastola D, Dhawan P, Singh AB. Obesity-induces Organ and Tissue Specific Tight Junction Restructuring and Barrier Deregulation by Claudin Switching. Sci Rep. 2017 Jul 11;7(1):5125. doi: 10.1038/s41598-017-04989-8. PMID: 28698546; PMCID: PMC5505957.
      Voetmann LM, Rolin B, Kirk RK, Pyke C, Hansen AK. The intestinal permeability marker FITC-dextran 4kDa should be dosed according to lean body mass in obese mice. Nutr Diabetes. 2023 Jan 5;13(1):1. doi: 10.1038/s41387-022-00230-2. PMID: 36604407; PMCID: PMC9816099.
      Helpful?
  2. We would like to use this Product 46944-500MG for in vivo barrier integrity assays. Is there any data on the in vivo stability in lamina propria immune cells? We do not want the FITC Dextran Assay to interfere with Flow Cytometry Analysis.
    1 answer
    1. This product is not tested for the specific application, and data on in vivo stability in lamina propria immune cells is not available. A literature search is recommended for information regarding this application.
      Helpful?
  3. At what excitation and emission wavelengths should Product No. 46944, Fluorescein isothiocyanate-dextran, be read?
    1 answer
    1. The excitation maximum for FITC-dextran is 490 nm, while the emission maximum is 520 nm.
      Helpful?
  4. What is the recommended storage method for stock solutions of item 46944, Fluorescein isothiocyanate-dextran?
    1 answer
    1. Once Fluorescein isothiocyanate-dextran (item 46944) is in solution, it is recommended to store it at -20ºC and utilize it within 3 months to maintain its potency. To prevent multiple freeze/thaw cycles, it is advisable to aliquot the solution.
      Helpful?
  5. Are there any fluorescent hydrophobic substitutes of similar size to FITC dextran (4,000 amu) available, considering regular dextran lacks fluorescence and is hydrophilic?
    1 answer
    1. There is only one dextran conjugated with a hydrophobic fluorescent dye. The TRITC dextran, T4037, has an average dextran weight of 4,400 amu and TRITC is slightly more hydrophobic than FITC.
      Helpful?
  6. After reconstitution, how can we sterilise the dextran solution?
    1 answer
    1. The FITC-Dextran solution can be sterilized by filtration.
      Helpful?
  7. What is the stability of FITC-dextran in vivo?
    1 answer
    1. These products are not tested on animals. Reports suggest a 24-hour in vivo stability.