Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 870,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2990,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 17 100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
870,00 zł
form
solid
Quality Segment
mol wt
average mol wt 150,000
composition
(FITC:Glucose = 1:160)
extent of labeling
~0.004 mol/mol FITC glucose
solubility
H2O: 25 mg/mL, slightly hazy, very deep yellow-orange
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
storage temp.
2-8°C
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average mol wt 150,000, (FITC:Glucose = 1:160) | description average mol wt 70,000, (FITC:Glucose = 1:250) | description average mol wt 2,000,000 | description average mol wt 500,000 |
| solubility H2O: 25 mg/mL, slightly hazy, very deep yellow-orange | solubility H2O: 50 mg/mL, hazy, orange to very deep orange | solubility - | solubility H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form powder or crystals | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| fluorescence λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0 | fluorescence λex 492 nm; λem 518 nm in ethanol | fluorescence λex 493 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 | fluorescence - |
| composition (FITC:Glucose = 1:160) | composition (FITC:Glucose = 1:250) | composition - | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein isothiocyanate–dextran
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?