Przejdź do
47190
5-Fluoroorotic acid hydrate
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
2,6-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine-4-carboxylic acid, 5-Fluorouracil-4-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3FN2O4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.09 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
211-876-0
MDL number:
5800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
mp
278 °C (dec.) (lit.)
solubility
4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(NC(N1)=O)=C(F)C1=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
InChI key
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful in the selection of orotidine-5′-phosphate decarboxylase mutants of Saccharomyces cerevisiae.
Other Notes
Selective agent in yeast molecular genetics
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F5013I1536
description
≥99.0% (TLC)
description
≥98%
description
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
solubility
4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
solubility
4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
methanol: 5 mg/mL, clear, colorless to yellow
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
278 °C (dec.) (lit.)
mp
278 °C (dec.) (lit.)
mp
236 - 237  °C ( (457 - 459 °F))
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluoroorotic acid hydrate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)