Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3520,00 zł 2992,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7Na3O7
Masa cząsteczkowa:
272.10
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócimpurities
≤15.0% water
Quality Segment
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CCC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C7H10O7.3Na/c8-4(9)1-2-7(14,6(12)13)3-5(10)11;;;/h14H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
SNTBDRNHMPWDFS-UHFFFAOYSA-K
Application
Sodium (±)-homocitrate tribasic may be used in studies of formation and function of the iron-molybdenum cofactor (FeMo-co) which contains 7Fe, 9S, Mo, R-homocitrate. FeMo-co is essential for nitrogen fixation by nitrogenous organisms.
Biochem/physiol Actions
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description ReagentPlus®, ≥99% | description purum p.a., ≥99.0% (NT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| impurities ≤15.0% water | impurities ≤0.06% free acid (as C6H8O7), ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.04% free alkali (as NaOH) | impurities - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?