Przejdź do
50937
Guanidine hydrochloride solution
BioUltra, ~8 M in H2O
Synonim(y):
Aminoformamidine hydrochloride, Guanidinium chloride, Guanidium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH5N3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.53
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
form
liquid
concentration
~8 M in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
refractive index
n20/D 1.465
pH
4.5-7.5 (25 °C)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.040, λ: 280 nm Amax: 0.025
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
Cl.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Guanidine hydrochloride solution has been used as a fixation buffer in genomic DNA extraction for genomic analysis.
Biochem/physiol Actions
Guanidine‐HCl (Gnd-HCl), an efficient chaotropic agent, is broadly used in RNA isolation, globular protein denaturation, and protein refolding studies as a denaturant. It is an appropriate sample buffer for the quick and effective elution of affinity-purified protein complexes and the subsequent protein digestion step. Gnd-HCl is not preferred in proteomics experiments due to its hindrance with trypsin activity at low molar concentrations and tendency to precipitate when combined with sodium dodecyl sulfate (SDS). GnHCl is commonly utilized to extract proteins in extracellular matrix (ECM)‐rich tissues including bone, cartilage, ligament, and tendon.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G9284369075G3272
description
BioUltra, ~8 M in H2O
description
Colorless liquid, 7.8 - 8.3 M, pH- 4.5 - 5.5
description
ULTROL® Grade, ≥99% (titration), protein denaturant for purification of proteins, nucleic acids, and mRNA
description
Molecular Biology, ≥99%
concentration
~8 M in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
400
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
crystalline powder
pH
4.5-7.5 (25 °C)
pH
-
pH
-
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidine hydrochloride solution
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-01-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)