Przejdź do
51309
TRIS borate-EDTA buffer concentrate, long run
for Northern and Southern blotting, solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160703
3010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
solution
quality
10× concentrate, ready-to-use solution
impurities
phosphatases, none detected, proteases, none detected, DNases, none detected, RNases, none detected
storage temp.
room temp
General description
TBE (Tris/Borate/EDTA) Buffer is commonly used in nucleic acid electrophoresis. This solution is effective under slightly basic conditions, which keeps DNA deprotonated , water-soluble, and protected from degradation. This concentrate can be easily diluted to 1x or 0.5x before use (with molecular biology grade water).
Application
Suitable for use as running buffer for nucleic acid electrophoresis, which may be part of Northern and Southern blot hybridization procedures.
Preparation Note
The TBE 10x concentrate contains 1.3M TRIS, 450 mM boric acid and 25 mM EDTA in water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9329067996
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
for Northern and Southern blotting, solution
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
solution
form
solution
form
solution
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
impurities
DNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected, RNases, none detected
impurities
proteases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, DNases, none detected
impurities
phosphatases, none detected, proteases, none detected, RNases, none detected, DNases, none detected
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)