Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 366,00 zł |
5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
366,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
long run, concentrate
product line
BioReagent
form
solution
quality
10× concentrate, ready-to-use solution
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
8.6-9.0
storage temp.
room temp
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description for Northern and Southern blotting, solution | description for Northern and Southern blotting, solution | description for Northern and Southern blotting, solution |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form solution | form solution | form solution |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| pH 8.6-9.0 | pH - | pH 8.3±0.2 (25 °C) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
10043-35-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?