Przejdź do
56419C
Minimum Essential Medium
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
Minimum Essential Medium Eagle, MEM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
168,00 zł
50 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
597,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 11 mg/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Formulated to contain 9.5 grams of powder per liter of medium.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
56416C51417C51415C
description
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
description
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, with non-essential amino acids, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
description
with Earle′s salts, with 2.0 mM L-glutamine, with 20.0 mM HEPES, with non-essential amino acids, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
with Earle′s Balanced Salts, with 25mM HEPES, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
dry powder
form
dry powder
form
liquid
form
liquid
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 11 mg/L
components
phenol red: 10.620 mg/L
L-glutamine: 292 mg/L
NaHCO3: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 10.62 mg/L
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: 840 mg/L
HEPES: 4766.4 mg/L
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: 25 mM
L-glutamine: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
description
for research or for further manufacturing use
description
for research or for further manufacturing use
description
for research or for further manufacturing use
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)