Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 738,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
738,00 zł
description
cationic
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
(Powder, Colorless or White)
mol wt
448.08 g/mol
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤5% water
pH
5.5-7.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
162-164 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 300 nm in H2O at 0.1 M
SMILES string
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥99.0% (AT) | description ≥97% (titration), ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥98% (HPLC), ≥97% (titration) | assay - | assay - |
| form (Powder, Colorless or White) | form powder | form powder | form - |
| impurities ≤5% water, insoluble matter, passes filter test | impurities - | impurities - | impurities - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| mol wt 448.08 g/mol | mol wt 448.08 g/mol | mol wt - | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzethonium chloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?