Przejdź do
58030
Iodonitrotetrazolium chloride
BioReagent, ≥97.0% (calc. on dry substance, NT)
Synonim(y):
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium Violet, INT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 760,00 zł
9996,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H13ClIN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.70
UNSPSC Code:
12352102
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-676-2
Beilstein/REAXYS Number:
4093224
MDL number:
Assay:
≥97.0% (calc. on dry substance, NT)
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0% (calc. on dry substance, NT)
mp
240 °C (dec.) (lit.), ~245 °C (dec.)
solubility
methanol: water (1:1): 50 mg/mL, very faintly turbid, very deep yellow (hot)
application(s)
histology
SMILES string
[Cl-].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-[n+]2nc(nn2-c3ccc(I)cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H13IN5O2.ClH/c20-15-6-8-16(9-7-15)23-21-19(14-4-2-1-3-5-14)22-24(23)17-10-12-18(13-11-17)25(26)27;/h1-13H;1H/q+1;/p-1
InChI key
JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Application
Electron acceptor for the colorimetric assay of various dehydrogenases
Iodonitrotetrazolium (INT) is a tetrazolium dye precursor that forms a purple formazan dye on reduction and has been used in a variety of applications. It is considered to have higher reactivity than some tetrazolium compounds, at least with respect to succinate dehydrogenase, with optimal results obtained using a concentration of 0.8 mM INT. INT is used as an electron acceptor for the colorimetric assays of: lactate dehydrogenase, xanthine dehydrogenase, lactyl-CoA dehydrogenase, succinate dehydrogenase, BBM II ketolisomerase, histidinol dehydrogenase and diverse other hydrolases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I10406I8377I7375
description
BioReagent, ≥97.0% (calc. on dry substance, NT)
description
95%
description
Used in colorimetric assays.
description
crystalline
assay
≥97.0% (calc. on dry substance, NT)
assay
95%
assay
≥98% (TLC)
assay
-
solubility
methanol: water (1:1): 50 mg/mL, very faintly turbid, very deep yellow (hot)
solubility
-
solubility
H2O: 4 mg/mL
solubility
DMF: 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
~245 °C (dec.), 240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
-
application(s)
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodonitrotetrazolium chloride
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)