Przejdź do
I7375
Iodonitrotetrazolium violet-formazan
crystalline
Synonim(y):
1-(4-Iodophenyl)-5-(4-nitrophenyl)-3-phenylformazan, INT-Formazan, Iodonitrotetrazolium formazan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H14IN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.25
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-950-6
Beilstein/REAXYS Number:
1829738
MDL number:
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystalline
Quality Segment
color
brown
solubility
DMF: 50 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(NN=C(N=Nc2ccc(I)cc2)c3ccccc3)cc1
InChI
1S/C19H14IN5O2/c20-15-6-8-16(9-7-15)21-23-19(14-4-2-1-3-5-14)24-22-17-10-12-18(13-11-17)25(26)27/h1-13,22H/b23-21?,24-19-
InChI key
FVFWUNAWQMROIF-CDNKMLFNSA-N
Application
  • Starvation-survival processes of a marine Vibrio.: This research explores the use of Iodonitrotetrazolium Violet-Formazan for studying the starvation-survival mechanisms in marine Vibrio, highlighting its application as a metabolic activity indicator under nutrient-deprived conditions, which is crucial for understanding bacterial survival strategies in natural aquatic environments (Amy et al., 1983).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M200315512F1635
description
crystalline
description
powder
description
meets analytical specification of USP, ≥34.5 wt. %
description
contains 10-15% methanol as stabilizer, 37 wt. % in H2O
solubility
DMF: 50 mg/mL
solubility
acetone: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline
form
powder
form
-
form
liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
color
brown
color
purple
color
-
color
APHA: ≤10
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)