Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein quantification: suitable
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
mRNA manufacturing
shipped in
ambient
Application
Through formulation optimization, utilization of a quantitative assay and an understanding of the nonspecific binding of simethicone, SAFC is able to report the actual simethicone concentration of the gamma irradiated finished material. As a result of this development, SAFC offers an optimized formulation ensuring a consistent product.
This product is of non-animal origin formulated from a 30% Simethicone Emulsion from DOW CORNING Q7-2587
Packaging
- 59920C-1B (1L): Packaged in a single-use polyethylene (PE) film bag, it includes two customer outlet tubings: one 24-inch C-Flex TPE and one 18-inch C-Flex TPE.
- 59920C-1BC (1L): Packaged in a single-use polyethylene (PE) film bag, it includes two customer outlet tubings: one 24-inch M-Flex TPE and one 18-inch M-Flex TPE.
- 59920C-5B (5L): Packaged in a single-use polyethylene (PE) film bag, it includes two customer outlet tubings: one 24-inch C-Flex TPE and one 18-inch C-Flex TPE.
- 59920C-5BC (5L): Packaged in a single-use polyethylene (PE) film bag, it includes two customer outlet tubings: one 24-inch M-Flex TPE and one 18-inch M-Flex TPE.
- 59920C-10BC (10L): Packaged in a single-use polyethylene (PE) film bag, it includes two customer outlet tubings: one 24-inch M-Flex TPE and one 18-inch M-Flex TPE.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description gamma irradiated | description Animal-component free, Protein-free, Chemically defined, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description concentrate | description ~30% in H2O |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| technique(s) protein quantification: suitable, cell culture | mammalian: suitable, NMR: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) protein quantification: suitable, HPLC: suitable | technique(s) protein quantification: suitable |
| sterility γ-irradiated | sterility sterile-filtered | sterility - | sterility - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
| suitability suitable for manufacturing use | suitability - | suitability - | suitability - |
| Quality Level 500 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia