Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2210,00 zł
biological source
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
Quality Segment
form
powder
quality
lyophilized
specific activity
~13 U/mg
mol wt
Mr ~30000
technique(s)
activity assay: suitable
color
white
suitability
suitable for component for culture media
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
β-lactamase II ≤2%
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized, powder, white, ~13 U/mg | description lyophilized powder, ≥1500.00 units/mg protein (using benzylpenicillin) | description - | description - |
| biological source Bacillus sp. (Bacillus cereus) | biological source Bacillus sp. (Bacillus cereus) | biological source Bacillus sp. (Bacillus cereus) | biological source - |
| specific activity ~13 U/mg | specific activity ≥1500.00 units/mg protein (using benzylpenicillin) | specific activity - | specific activity ≥50 units/mg dry wt. |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized | form solid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| suitability suitable for component for culture media | suitability - | suitability - | suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Penicillinase from Bacillus cereus
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?