Przejdź do
62335
Lipoprotein Lipase from Pseudomonas sp.
lyophilized, powder, ≥1200 U/mg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
582,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-669-1
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
≥1200 U/mg
Biological source:
bacterial (Pseudomonas spp.)
582,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bacterial (Pseudomonas spp.)
Quality Segment
form
powder
quality
lyophilized
specific activity
≥1200 U/mg
storage temp.
−20°C
General description
Lipoprotein Lipase (LPL) is majorly secreted by myocytes and adipocytes in humans and is crucial for triglyceride homeostatis. Mutations in the catalytic domain of LPL impairs its interaction with glycosylphosphatidylinositol anchored high density lipoprotein binding protein 1 (GPIHBP1). The N-terminal catalytic domain is essential for lipolysis. The C-terminal is crucial for binding lipoproteins. Altered LPL levels may play role in the pathogenesis of atherosclerosis, coronary heart disease and chronic lymphocytic leukemia.
Application
Lipoprotein Lipase from Pseudomonas sp. has been used in the enzymatic erosion studies in gamma irradiated poly(trimethylene carbonate) (PTMC) films.
Biochem/physiol Actions
Malic dehydrogenase catalyzes the dehydrogenation of L-malate by NAD+.
Lipoprotein lipase belongs to the family of triglyceride lipases. It hydrolyses triglycerides in triglyceride-rich ApoB-containing lipoproteins.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol oleic acid per minute at pH 8.0 and 40°C (triolein, Cat. No. 62314 as substrate)
Preparation of aldol acceptors (R)- and (S)-3-azido-2-hydroxypropanal via lipase-catalyzed resolution of the racemic acetal precursor; Effect of enzyme form on its properties in toluene.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
62336L9518L9656
description
lyophilized, powder, ≥1200 U/mg
description
lyophilized, powder, yellow-brown, ≥160 U/mg
description
Type XIII, lyophilized powder, ≥15 units/mg solid
description
lyophilized powder, ≥50,000 units/mg solid
biological source
bacterial (Pseudomonas spp.)
biological source
bacterial (Pseudomonas spp.)
biological source
-
biological source
Burkholderia spp.
specific activity
≥1200 U/mg
specific activity
≥160 U/mg
specific activity
≥15 units/mg solid
specific activity
≥50,000 units/mg solid
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
quality
lyophilized
quality
lyophilized
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. Philippines
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    So good
    So good, really🫶 uhhhhhhhhhhh. I really reallyyg like it
    Helpful?