Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2090,00 zł 1776,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1776,50 zł
Cena katalogowa2090,00 złZaoszczędź 15%biological source
bacterial (Pseudomonas spp.)
Quality Segment
form
powder
quality
lyophilized
specific activity
≥160 U/mg
color
yellow-brown
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized, powder, yellow-brown, ≥160 U/mg | description lyophilized, powder, ≥1200 U/mg | description Type XIII, lyophilized powder, ≥15 units/mg solid | description lyophilized powder, ≥50,000 units/mg solid |
| specific activity ≥160 U/mg | specific activity ≥1200 U/mg | specific activity ≥15 units/mg solid | specific activity ≥50,000 units/mg solid |
| biological source bacterial (Pseudomonas spp.) | biological source bacterial (Pseudomonas spp.) | biological source - | biological source Burkholderia spp. |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color yellow-brown | color - | color - | color - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipoprotein Lipase from Pseudomonas sp.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?