Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2090,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -26.5±2.0°, c = 1 in H2O
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C#N
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,4-11)17-9-8(15)7(14)6(13)5(3-12)16-9/h5-9,12-15H,3H2,1-2H3/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
QLTCHMYAEJEXBT-ZEBDFXRSSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥99% (HPLC and GC) | description suitable for microbiology, ≥99.0% | description ≥99% (TLC) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC and GC) | assay ≥99.0%, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC) | assay ≥99% (TLC) |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) protein detection: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form crystalline powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?