Przejdź do
68388
Phytic acid sodium salt hydrate
≥90% phosphorus (P) basis (dry basis)
Synonim(y):
myo-Inositol hexakis(dihydrogen phosphate), Inositol hexakisphosphate, Inositol hexaphosphoric acid, InsP6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
843,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H18O24P6 · xNa+ · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
660.04 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
NACRES:
NA.25
EC Number:
238-242-6
843,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% phosphorus (P) basis (dry basis)
form
powder
impurities
≤0.1% inorganic phosphorus
loss
≤25.0% loss on drying
color
white
mp
53.27 -53.87  °C ((127.89 - 128.97 °F ) )
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
cation traces
Na: >10 (mole/m)
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[C@H]1[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H18O24P6.12Na/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;;;;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;;;;;;;;/q;12*+1/p-12
InChI key
KETSPIPODMGOEJ-UHFFFAOYSA-B
Application
  • Iron Fortification of Lentil (Lens culinaris Medik.) to Address Iron Deficiency.: This research explores the use of phytic acid sodium salt hydrate in iron fortification processes for lentils, addressing iron deficiency in human nutrition and enhancing the nutritional value of lentil-based diets (Podder et al., 2017).
Biochem/physiol Actions
Phytic acid is present in all eukaryotic cells. In plants, it is known to function as a [PO4]3− storage depot and precursor for other inositol phosphates and pyrophosphates. Its high surface negative charge makes it a potent chelator of divalent and trivalent cations in vitro, and it is most likely associated with Ca2+ or Mg2+ ions in vivo. In yeast, phytic acid acts with the nuclear pore protein Gle1 to regulate the nuclear export of mRNA by coactivating the RNA-dependent ATPase activity of DExD-box protein 5 (Dbp5).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8810I9766
description
≥90% phosphorus (P) basis (dry basis)
description
from rice
description
≥95% (by 1H NMR and TLC)
assay
≥90% phosphorus (P) basis (dry basis)
assay
-
assay
≥95% (by 1H NMR and TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
water: soluble
solubility
H2O: soluble
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
suitability
-
suitability
-
color
white
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phytic acid sodium salt hydrate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is the inorganic P-anion (orthophosphate) concentration measured for this product? If yes, can you please give a range for this concentration?
    1 answer
    1. The exact inorganic phosphorus content is not reported for every batch of this product, but every batch is certified to contain less than 0.1% inorganic phosphorus. Compliance with this specification is confirmed in every Certificate of Analysis.
      Helpful?
  4. Hello! is there any information on phosphorus content in it? I use this product to build a standard curve to determine the phytic acid content using colorimetrical method, the phosphorus content is important for result calculation. Thank you! Zhanhui
    1 answer
    1. This product is not tested for Phosphorus content on a lot-to-lot basis. Historical data indicate a typical range of 13 – 15%. The content may be roughly estimated using the following information:
      A lot reporting a sodium content is 13 mol/mol has the chemical formula of C6H18O24P6 · 13Na with a molecular weight of 12 x 6 + 1 x 18 + 16 x 24 + 31 x 6 + 23 x 13 = 959 g/mol.
      The theoretical phosphorus content, then, is 31 x 6 / 959 = 19.4% for a purity of 100%.
      An assay value of 95% (Dry Basis) may be estimated by 19.4% x 95% = 18.4%.
      Note that the sodium content is lot-specific and reported in the product Certificate of Analysis.