Przejdź do
I9766
D-myo-Inositol 1,4,5-tris-phosphate trisodium salt
≥95% (by 1H NMR and TLC)
Synonim(y):
Ins(1,4,5)P3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O15P3Na3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
486.04
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (by 1H NMR and TLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: soluble
cation traces
K: <0.2%, Na: 12.5-16.0
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O[P](=O)([O-])O)O)O)O[P](=O)([O-])O)O
InChI
1S/C6H15O15P3.3Na/c7-1-2(8)5(20-23(13,14)15)6(21-24(16,17)18)3(9)4(1)19-22(10,11)12;;;/h1-9H,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t1-,2+,3+,4-,5-,6-;;;/m1.../s1
InChI key
ZVCVTWVBDIPWPZ-ZKVWPJASSA-K
Biochem/physiol Actions
Stimulates intracellular calcium mobilization.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2142P6888G6626
description
≥95% (by 1H NMR and TLC)
description
≥95% (TLC)
description
≥95% anhydrous basis
description
>98% (TLC)
assay
≥95% (by 1H NMR and TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95% anhydrous basis
assay
>98% (TLC)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
color
white
color
white
color
light yellow
color
white to off-white
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Vorrei sapere per quanto tempo si conservano stabili le aliquote di I9766 in H20 conservate a -20°C
    1 answer
    1. Unfortunately, the solution stability has not been determined for this product.