Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 267,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 994,00 zł |
Informacje o tej pozycji
267,00 zł
Nazwa produktu
L-Homocysteine, ≥98.0% (NT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
optical activity
[α]/D 25.5±1.5°, c = 1 in 1 M HCl
color
white
mp
263-265 °C
application(s)
cell analysis
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCS)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
FFFHZYDWPBMWHY-VKHMYHEASA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (NT) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (TLC) | description ≥95% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98.0% (NT) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC), ≥95% |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| optical activity [α]/D 25.5±1.5°, c = 1 in 1 M HCl | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
| mp 263-265 °C | mp 281-284 °C (dec.) (lit.) | mp 185 °C | mp - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?