Przejdź do
69870
Morin hydrate
suitable for microscopy, for the determination of Al, Be, Zn, Ga, In, Sc, 1-2 mol/mol water
Synonim(y):
2′,3,4′,5,7-Pentahydroxyflavone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
538,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
885,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O7 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.24 (anhydrous basis)
EC Number:
207-542-9
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
75660
Beilstein/REAXYS Number:
327474
Assay:
≥85% (HPLC)
Form:
powder
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥85% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
quality
for the determination of Al, Be, Zn, Ga, In, Sc
technique(s)
titration: suitable
impurities
1-2 mol/mol water
mp
299-300 °C
solubility
methanol: 0.5 g/10 mL, brown
εmax
≥300 at 360-375  nm in methanol
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1C(O)=C(C2=CC=CC=C2O)OC3=CC(O)=CC(O)=C31
InChI
1S/C15H10O7.H2O/c16-6-1-2-8(9(18)3-6)15-14(21)13(20)12-10(19)4-7(17)5-11(12)22-15;/h1-5,16-19,21H;1H2
InChI key
MYUBTSPIIFYCIU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Morin hydrate is a yellowish pigment and a fluorescent indicator. It is used for the fluorimetric determination of several metals, mostly aluminum.
Application
Morin has been utilized in fluorescent microscopy as a fluorescent nuclear stain and as an application to detect aluminium in the brain by demonstrating metal salts.
Other Notes
Reagent for the fluorimetric determination of several metals, mostly aluminum.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M4008PHL82601CDS003651
Morin phyproof® Reference Substance
PHL82601
Morin
description
suitable for microscopy, for the determination of Al, Be, Zn, Ga, In, Sc, 1-2 mol/mol water
description
powder
description
phyproof® Reference Substance
description
AldrichCPR
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥85% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
methanol: 0.5 g/10 mL, brown
solubility
methanol: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Morin hydrate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)