Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 178,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 369,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 576,00 zł |
Informacje o tej pozycji
178,00 zł
Nazwa produktu
Morin hydrate, powder
form
powder
Quality Segment
color
yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL
SMILES string
O.Oc1ccc(c(O)c1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O7.H2O/c16-6-1-2-8(9(18)3-6)15-14(21)13(20)12-10(19)4-7(17)5-11(12)22-15;/h1-5,16-19,21H;1H2
InChI key
MYUBTSPIIFYCIU-UHFFFAOYSA-N
Application
- to investigate its antitumor functionality using cell viability and apoptosis assay in human cancer cell lines.
- as a fluorescence stain to detect aluminum in motor neurons and lumbar cord.
- to study its protective effect on neuronal hearing loss and on neural stem cells (NSCs) proliferation and differentiation
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description suitable for microscopy, for the determination of Al, Be, Zn, Ga, In, Sc, 1-2 mol/mol water | description AldrichCPR | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE) |
| form powder | form powder | form solid | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility methanol: 50 mg/mL | solubility methanol: 0.5 g/10 mL, brown | solubility - | solubility - |
| color yellow | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Morin hydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?