Przejdź do
71501
Sodium pyrophosphate dibasic
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
Disodium dihydrogen pyrophosphate, Sodium diphosphate dibasic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
325,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2H2P2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.94
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-835-0
MDL number:
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder
impurities
insoluble matter, passes filter test
loss
≤0.5% loss on drying, 200 °C
pH
3.5-4.5 (20 °C, 0.1 M in H2O, freshly prepared)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.2 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤300 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.11, λ: 280 nm Amax: 0.09
SMILES string
[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium pyrophosphate dibasic has been used:
  • as a setting retardant
  • as a component of STOP-washing buffer for in gel kinase assay
  • as protease and phosphatase inhibitor in the preparation of western blot lysis buffer
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8135P8010
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
description
practical grade
description
≥95%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥90% NaOH basis (titration)
assay
≥95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
form
powder
form
powder
form
powder
pH
3.5-4.5 (20 °C, 0.1 M in H2O, freshly prepared)
pH
-
pH
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium pyrophosphate dibasic
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)