Przejdź do
72197
Neuraminidase from Vibrio cholerae
≥1.5 U/mL, specific activity ≥ 1.5U/mg protein
Synonim(y):
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-624-6
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥1.5 U/mg protein
Biological source:
Vibrio cholerae
Concentration:
≥1.5 U/mL
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Vibrio cholerae
form
liquid
specific activity
≥1.5 U/mg protein
concentration
≥1.5 U/mL
density
1.00 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
Neurminidase is used as a cell-surface probe for glycoconjugate distribution and in substrate specificity studies.
Other Notes
As a cell-surface probe of glycoconjugate distribution; Substrate specificity studies
1 U corresponds to the amount of enzyme which releases 1 μmol N-acetylneuraminic acid per minute at pH 4.5 and 37 °C (Neu5Acα(2-3,6)Galβ(1-4)Glc as substrate)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N6514N7885N2133
description
≥1.5 U/mL, specific activity ≥ 1.5U/mg protein
description
Type II, buffered aqueous solution, 8-24 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
description
Type III, buffered aqueous solution, 0.2 μm filtered, 1-5 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
description
Type X, lyophilized powder, ≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA)
biological source
Vibrio cholerae
biological source
Vibrio cholerae
biological source
-
biological source
-
specific activity
≥1.5 U/mg protein
specific activity
8-24 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
specific activity
1-5 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
specific activity
≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA)
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
concentration
≥1.5 U/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
density
1.00 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neuraminidase from Vibrio cholerae
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)