Przejdź do
73063
Alanine Dehydrogenase, recombinant
recombinant, expressed in E. coli, ≥15 U/mg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
707,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-847-9
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥15 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
707,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
crystals, powder
specific activity
≥15 U/mg
storage temp.
−20°C
Application
Alanine dehydrogenase (ald) is an oxidoreductase that is involved in taurin/hypotaurine metabolism and CO2 fixation. It is used in various enzyme assays and in kinetic studies .
Biochem/physiol Actions
Alanine dehydrogenase catalyzes the reversible reductive amination of pyruvate using NADH as an oxidation/reduction cofactor .
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which converts 1 μmol L-alanine per minute at pH 10.0 and 30°C (NAD as cofactor).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
59747126925G6430
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥15 U/mg
description
≥90 U/mg
description
Aldehyde Dehydrogenase, Yeast, CAS 9028-88-0, is a native aldehyde dehydrogenase from yeast that catalyzes the oxidation of acetaldehyde to acetic acid.
description
Liquid, ≥ 14U/mg protein
specific activity
≥15 U/mg
specific activity
≥90 U/mg
specific activity
≥19 units/mg protein
specific activity
≥14 U/mg Protein
form
crystals, powder
form
powder
form
lyophilized solid
form
liquid
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)