Przejdź do
73144
Resorufin
95%
Synonim(y):
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one, NSC 12097
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
879,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.19
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-241-8
Beilstein/REAXYS Number:
174850
MDL number:
879,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC), 95%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C=C1)C=C2C1=NC3=CC=C(O)C=C3O2
InChI
1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H
InChI key
HSSLDCABUXLXKM-UHFFFAOYSA-N
General description
Red fluorophore standard. Widely used in enzyme assay systems. Absorption and fluorescence of resorufin are pH dependent. Below the pKa (~6.0), Abs. shifts to ~ 480 nm and both E and fluorescence quantum yield are markedly lower. Resorufin is unstable in the presence of thiols such as dithiothreitol (DTT) and 2-mercaptoethanol.
Resorufin has high extinction coefficient and good chemical and photostability. These properties of resorufin make it perfect for its usage in inverse fluorescence assay to detect H2O2 by measuring the disappearance of its fluorescence upon horseradish peroxidase-mediated oxidation to a nonfluorescent derivative.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R3257B1532E3763
description
95%
description
redox indicator
description
CYP450 substrate
description
≥98% (TLC), powder
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
95%, ≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
223-225 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. what is solubility of resorufin
    1 answer
    1. The solubility of this product has not been determined. However, various sources state that this material is soluble in DMSO and only sparingly soluble in water. The exact concentrations are not reported.