Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 343,00 zł |
Informacje o tej pozycji
343,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
rod
quality
dust-free pellets
mol wt
288.38 g/mol
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
description
anionic, 62
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected
mp
204-207 °C (lit.)
solubility
water: soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ca: ≤25 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
HLB
40
suitability
suitable for electrophoresis
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description dust-free pellets, suitable for electrophoresis, Molecular Biology, ≥99.0% (GC) | description ≥90% ((Assay)) | description Molecular Biology Grade | description ≥99.0% (GC), dust-free pellets |
| form rod | form (Rods) | form solid | form rod |
| grade Molecular Biology | grade - | grade Molecular Biology | grade - |
| suitability suitable for electrophoresis | suitability - | suitability - | suitability - |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥90% ((Assay)) | assay ≥99% | assay ≥99.0% (GC) |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| mol wt 288.38 g/mol | mol wt 288.38 g/mol | mol wt - | mol wt average mol wt 18,000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dodecyl sulfate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?