Przejdź do
74717
Octaethylene glycol monohexadecyl ether
BioXtra, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
C16E8, Hexadecyl octaethylene glycol ether, Hexadecyloctaglycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15(OCH2CH2)8OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.86
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6490568
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
mol wt
594.86 g/mol
technique(s)
protein purification: suitable
mp
43-45 °C
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C32H66O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-31-32-41-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33/h33H,2-32H2,1H3
InChI key
YAMTWWUZRPSEMV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7471674680P8925
description
BioXtra, ≥98.0% (GC)
description
BioXtra, ≥98.0% (TLC)
description
BioXtra, ≥98.0% (GC)
description
≥98% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
form
solid
form
crystals
form
solid
form
solid
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)