Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 821,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
821,00 zł
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥98% (NMR)
form
crystals
reaction suitability
reagent type: reductant
loss
≤1.0% loss on drying
pH
1.2-1.5
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless (no residue)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.05 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.03
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].OC(=O)CCP(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
InChI key
PBVAJRFEEOIAGW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a component of IRE1 dialysis buffer, RNA cleavage buffer, and in in vitro cleavage assay of in vitro transcribed RNA
- in reducing sulfhydryl groups to obtain total thiol fraction
- to reduce protein samples
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥98% (NMR) | description powder | description BioUltra, suitable for electrophoresis, SDS-PAGE tested | description 0.5 M, pH 7.0(aqueous solution; pH was adjusted with ammonium hydroxide) |
| assay ≥98% (NMR) | assay - | assay 97.5-102.5% | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| product line BioUltra | product line - | product line BioUltra | product line - |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
| pH 1.2-1.5 | pH - | pH - | pH 7.0(aqueous solution; pH was adjusted with ammonium hydroxide) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?