Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1030,00 zł
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98.0% (GC)
form
semisolid
mol wt
406.60 g/mol
technique(s)
drug transporter assay: suitable
density
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C22H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-24-15-17-26-19-21-28-22-20-27-18-16-25-14-12-23/h23H,2-22H2,1H3
InChI key
LAPRIVJANDLWOK-UHFFFAOYSA-N
Application
<li><strong>Coadsorption of a Monoclonal Antibody and Nonionic Surfactant at the SiO(2)/Water Interface:</strong> This study demonstrates the coadsorption properties of Pentaethylene glycol monododecyl ether with monoclonal antibodies, offering significant implications for biopharmaceutical formulations to improve drug stability and delivery (Lu et al., 2018).</li>
<li><strong>Water-Resistant Surface Modification of Hydrophobic Polymers with Water-Soluble Surfactant Additives:</strong> This research showcases the effectiveness of Pentaethylene glycol monododecyl ether in modifying hydrophobic polymer surfaces to make them water-resistant, pointing to its utility in various industrial and coating applications (Thompson et al., 2021).</li>
<li><strong>Synergistic Role of Temperature and Salinity in Aggregation of Nonionic Surfactant-Coated Silica Nanoparticles:</strong> Highlights the use of Pentaethylene glycol monododecyl ether in nanoparticle stabilization, particularly under varying thermal and saline conditions, beneficial for tailored drug delivery systems and environmental applications (Bharti et al., 2023).</li>
</ul>
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioXtra, ≥98.0% (GC) | description BioXtra, ≥97.0% (GC) | description BioXtra, ≥98.0% (GC) | description ≥98% (GC) |
| form semisolid | form liquid | form solid | form solid |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98% (GC) |
| technique(s) drug transporter assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| mol wt 406.60 g/mol | mol wt 378.54 g/mol | mol wt 538.75 g/mol | mol wt average mol wt 66,000 |
| cation traces Zn: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg | cation traces Ni: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg | cation traces Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg | cation traces - |
| product line BioXtra | product line BioXtra | product line BioXtra | product line - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?