Przejdź do
77151
Pepsin from porcine gastric mucosa
powder, slightly beige, 1200-2400 U/mg
Dostępna promocja
Synonim(y):
Pepsin A, Pepsin from hog stomach
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
546,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010127
EC Number:
232-629-3
NACRES:
NA.54
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
1200-2400 U/mg
546,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
specific activity
1200-2400 U/mg
mol wt
35 kDa
color
slightly beige
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
General description
Substrate Specificity
Preferential cleavage: hydrophobic, preferably aromatic, residues in P1 and P1′ positions. Cleaves 1-Phe-|-Val-2, 4-Gln-|-His-5, 13-Glu-|-Ala-14, 14-Ala-|-Leu-15, 15-Leu-|-Tyr-16, 16-Tyr-|-Leu-17, 23-Gly-|-Phe-24, 24-Phe-|-Phe-25 and 25-Phe-|-Tyr-26 bonds in the B chain of insulin
Application
Pepsin cleavage can be used to produce F(ab′)2 fragments of antibodies. pepsin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Biochem/physiol Actions
Preferential cleavage: hydrophobic and aromatic residues in P1 and P1′ postitions. Cleaves Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe and Phe-Tyr bonds in the β chain of insulin
Analysis Note
Optimum pH is 2-4. Active in 4 M urea and 3 M guanidine HCl. Stable at 60 °C. Pepsin is irreversibly inactivated at pH 8.0 - 8.5.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which increases the absorbance at 280 nm by 0.001 per minute at pH 2.0 and 37°C (Hemoglobin, Cat.No. 51290, as substrate) 15′000 absorbance-U as described above are equivalent to ∼1 Bergmeyer-U. 1 Bergmeyer-U is the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol Acetyl-L-phenyl-3,5-diiodo-L-tyrosine at pH 2.0 and 37°C
Disclaimer
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
77160P7125P7000
description
powder, slightly beige, 1200-2400 U/mg
description
powder, slightly beige, ≥500 U/mg
description
powder, ≥400 units/mg protein
description
powder, ≥250 units/mg solid
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
specific activity
1200-2400 U/mg
specific activity
≥500 U/mg
specific activity
≥400 units/mg protein
specific activity
≥250 units/mg solid
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepsin from porcine gastric mucosa
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9001-75-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)