The impurities present in this product have not been evaluated. Lactose is present as a stablizer. The manufacturing method is considered proprietary a The pH is not tested on a lot to lot basis. Historical data indicate a pH of 3.0 - 4.5 for a 2% solution.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 492,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
492,00 zł
biological source
Porcine gastric mucosa
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥250 units/mg solid
mol wt
35 kDa
optimum pH
2
UniProt accession no.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
General description
Preferential cleavage: hydrophobic, preferably aromatic, residues in P1 and P1′ positions. Cleaves 1-Phe-|-Val-2, 4-Gln-|-His-5, 13-Glu-|-Ala-14, 14-Ala-|-Leu-15, 15-Leu-|-Tyr-16, 16-Tyr-|-Leu-17, 23-Gly-|-Phe-24, 24-Phe-|-Phe-25 and 25-Phe-|-Tyr-26 bonds in the B chain of insulin
Application
Biochem/physiol Actions
Pepsin is the major proteolytic enzyme produced in the stomach. It digests proteins through the cleavage of interior peptide linkages..
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, ≥250 units/mg solid | description powder, slightly beige, 1200-2400 U/mg | description powder, ≥400 units/mg protein | description Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥3200 units/mg protein |
| specific activity ≥250 units/mg solid | specific activity 1200-2400 U/mg | specific activity ≥400 units/mg protein | specific activity ≥3200 units/mg protein |
| Gene Information pig ... LOC396892(396892) | Gene Information pig ... LOC396892(396892) | Gene Information pig ... LOC396892(396892) | Gene Information pig ... LOC396892(396892) |
| biological source Porcine gastric mucosa | biological source - | biological source Porcine gastric mucosa | biological source - |
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepsin from porcine gastric mucosa
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9001-75-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the other components possibly present in the crude pepsin P7000? Other proteins, salts, etc.? Would it change my solution pH, or nutritional content?
1 answer-
Helpful?
-
-
Could you please provide further details on the method used to determine pepsin activity, including the hemoglobin concentration used as the substrate, the concentration and preparation conditions of the enzyme solution, and the incubation time at 37°C ?
1 answer-
Pepsin activity is measured using ~2% hemoglobin (pH 2.0), with enzyme diluted to 0.01–0.05 mg/mL in 10 mM HCl and incubated for 10 min at 37°C. Please see the link below to review the entire protocol:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-pepsinHelpful?
-
-
Is there a favoured solvent to dissolve Pepsin from Porcine Gastric Mucosa (P7000).
1 answer-
The recommended solubility of this product is 1 mg/mL in 0.01N HCl. Optimum pH is 2-4. Active in 4 M urea and 3 M guanidine HCl. This is stable at 60 °C. Pepsin is irreversibly inactivated at pH 8.0 - 8.5. Enzyme solution (pepsin) – Prepare a 1 mg/mL stock solution in cold (2-8°C) 10 mM HCl. If insoluble material is present, place the stock solution on ice until dissolved. If the pepsin has dissolved, or if insoluble material is still present, after 1 hour, further dilute the 1 mg/mL stock solution to 0.01–0.05 mg/mL with cold 10 mM HCl solution.
Helpful?
-
-
How long can the enzyme be stored and mantain its activity?
1 answer-
This product does not contain an expiration date. It contains a recommended retest date of roughly two years after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
Helpful?
-
-
Can I freeze stock solutions of Product P7000, Pepsin from porcine gastric mucosa (Pepsin A)?
1 answer-
Solutions of the enzyme at pH 4.4 should be stable at -20 °C for 2-3 months.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
I've seen the term "1:10000" used to define Product P7000, Pepsin from porcine gastric mucosa (Pepsin A). What does that mean?
1 answer-
A historical measurement of pepsin activity was the ratio of pepsin to coagulated egg white that the pepsin would digest. Thus 1:10,000 would refer to one part pepsin to 10,000 parts coagulated egg white. More recent analyses use hemoglobin as a substrate, in place of coagulated egg white.
Helpful?
-
-
Product P7000, Pepsin from porcine gastric mucosa (Pepsin A), can be stored at room temperature, but other pepsins are stored in the cooler or freezer. Why is this?
1 answer-
This relates to autodigestion of pepsin. P7000 is a relatively "crude" pepsin, where other proteins that are present would be more likely digestion targets. With more purified pepsin, the risk of autodigestion increases, and storage at colder temperatures reduces that risk.