Przejdź do
77249
Heptafluorobutyric acid
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Edman Reagent No. 3, HFBA, Perfluorobutyric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3CF2CF2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.04
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-786-3
Beilstein/REAXYS Number:
1426882
MDL number:
eCl@ss:
32039090
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~10 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
analyte chemical class(es)
amino acids
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
120 °C/755 mmHg (lit.)
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
InChI key
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
In protein sequencing with converted Beckman gas-liquid phase sequencer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16419452411ENA947387323
description
≥99.0% (GC)
description
98%
description
suitable for ion chromatography, ≥99.5% (GC)
description
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
vapor density
7 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
-
bp
120 °C/755 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptafluorobutyric acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?