Przejdź do
79911
Kollidon® SR
Synonim(y):
Polyvinyl acetate-Polyvinylpyrrolidone mixture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
850,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12162002
850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
composition
polyvinylacetate, 76.0-82.0% (saponification value * 0.1534), povidone, 18.0-21.0 (N content/0.126)
impurities
≤100 ppm vinyl acetate, ≤5000 ppm residual solvents (acetic acid, acetate, formic acid (GLC)
ign. residue
≤1.7% (verified on random samples only)
loss
≤4.0% loss on drying
pH
4.0-5.0 (10% in H2O)
General description
The Kollidon products consist of soluble and insoluble grades of polyvinylpyrrolidone (PVP) of various molecular weights and particle sizes. The polymers are used as dry binders, film-formers, stabilizers in suspensions, dispersants for pigments, enzyme stabilizers, and for improvement of bioavailability.
Application
Kollidon SR is a blend of polyvinyl acetate and povidone (K 30) in the ratio 8:2 used in the pharmaceutical industry as a matrix-forming agent. This research grade product is intended for use in R&D and development only.
Legal Information
Kollidon is a registered trademark of BASF SE
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0228630549PVP360
description
-
description
-
description
-
description
mol wt (number average molecular weight Mn 360kDa)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
composition
povidone, 18.0-21.0 (N content/0.126), polyvinylacetate, 76.0-82.0% (saponification value * 0.1534)
composition
-
composition
-
composition
-
pH
4.0-5.0 (10% in H2O)
pH
3.0-5.0
pH
5.0-8.0 (20% in H2O)
pH
-
loss
≤4.0% loss on drying
loss
-
loss
≤5% loss on drying
loss
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
ign. residue
≤1.7% (verified on random samples only)
ign. residue
≤0.1% (verified on random samples only)
ign. residue
≤2%
ign. residue
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)