Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 652,00 zł |
5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2250,00 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3890,00 zł 3306,50 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12161900
652,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
RBS™ 50 solution is a special detergent for glass and instruments in chemical, biological, and biotechnology laboratories. It is suitable for use in ultrasonic baths and automatic washing machines for laboratory glassware.
Application
RBS™ 50 solution has been used as a detergent to clean fluorine-doped tin oxide (FTO) glass substrates.
Other Notes
Sales restrictions may apply
Legal Information
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description concentrate | description concentrate | description concentrate | description low foam, phosphate-free |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 1.24 g/mL at 20 °C | density 1.10 g/mL at 20 °C | density 1.09 g/mL at 20 °C | density - |
| pH 11-12 (2% in H2O) | pH 11.4-12.5(at 2% v/v in water)(lit.), 12.9-13.9(pure)(lit.) | pH 13.0-14.0(pure )(lit.), 11.4-12.4(at 2% v/v in water)(lit.) | pH 11.0-12.0(at 2% v/v in water) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?