Przejdź do
85580
Spermidine trihydrochloride
From microbial,synthetic, ≥99.0% (AT), nNos inhibitor, powder
Synonim(y):
N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine trihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
731,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2 · 3HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
206-379-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3552356
eCl@ss:
32160701
731,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Spermidine trihydrochloride, ≥99.0% (AT)
Quality Segment
biological source
microbial, synthetic
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
mp
~250 °C (dec.), 257-259 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
InChI key
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Spermidine is a polyamine and a trivalent organic cation.
Application
Spermidine trihydrochloride has been used as standard for the detection of biogenic amines using HPLC.
Biochem/physiol Actions
Spermidine modulates various cellular activities like cellular development and differentiation, stability of DNA and apoptosis.
Inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS). Binds and precipitates DNA; Stimulates T4 polynucleotide kinase activity.
Inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS). Binds and precipitates DNA; may be used for purification of DNA binding proteins. Stimulates T4 polynucleotide kinase activity.
Disclaimer
Solutions should be sterile-filtered, not autoclaved, if sterile solution is necessary. Spermidine deaminates with time; solutions should be stored frozen. Prepare new solutions frequently.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S250185578PHR9287
description
≥99.0% (AT)
description
≥98% (TLC)
description
BioXtra, ≥99.5% (AT)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
biological source
microbial, synthetic
biological source
synthetic, microbial
biological source
-
biological source
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.5% (AT), ≥99.0% (TLC)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spermidine trihydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)