Przejdź do
85605
Spermine tetrahydrochloride
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Synonim(y):
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine tetrahydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
651,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H26N4 · 4HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.18
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-189-8
Beilstein/REAXYS Number:
3911771
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥99.5% (AT)
Form:
powder
651,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (AT)
form
powder
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
4.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 m at 20 °C, clear, colorless to almost colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.2, λ: 280 nm Amax: 0.15
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
InChI key
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to precipitate DNA from low salt aqueous buffers.
Biochem/physiol Actions
Mixed NMDA agonist/antagonist at the polyamine site. Neuroprotective effects have been observed at high concentrations (1 mM), while neurotoxicity is observed at lower concentrations. It enhances agonist effectiveness at the strychnine-insensitive glycine site. Plays a role in cellular proliferation and differentiation; inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
Mixed NMDA agonist/antagonist at the polyamine site. Plays a role in cellular proliferation and differentiation; inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
Mixed NMDA agonist/antagonist at the polyamine site. Role in cellular proliferation and differentiation; inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
Other Notes
Spermine precipitation of DNA.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S114185610S2876
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
description
BioReagent, Molecular Biology
description
≥99.0% (AT), powder or crystals
description
powder or crystals
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
≥99.5% (AT)
assay
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
H2O: 1 m at 20 °C, clear, colorless to almost colorless
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
solubility
water, high purity: 100 mg/ml
pH
4.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
UV absorption
λ: 280 nm Amax: 0.15, λ: 260 nm Amax: 0.2
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spermine tetrahydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)