Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 949,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
949,00 zł
Nazwa produktu
Spermine tetrahydrochloride, ≥99.0% (AT), powder or crystals
Quality Segment
biological source
microbial, synthetic
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
InChI key
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (AT), powder or crystals | description BioReagent, Molecular Biology | description powder or crystals | description EMPROVE® EVOLVE |
| assay ≥99.0% (AT) | assay - | assay - | assay - |
| form powder or crystals | form solid | form powder or crystals | form powder |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 15-25°C |
| solubility H2O: 0.1 g/mL, clear | solubility H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility water, high purity: 100 mg/ml | solubility - |
| mp 310-311 °C (dec.) (lit.) | mp 310-311 °C (dec.) (lit.) | mp 310-311 °C (dec.) (lit.) | mp 310-311 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spermine tetrahydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?