Przejdź do
86247
Taka-Diastase from Aspergillus oryzae
powder, slightly beige, ~100 U/mg
Synonim(y):
α-Amylase from Aspergillus oryzae, Taka-Amylase A, 1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
482,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-588-1
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
~100 U/mg
Biological source:
Aspergillus sp. (A. oryzae)
482,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
Quality Segment
form
powder
specific activity
~100 U/mg
color
slightly beige
storage temp.
2-8°C
Application
Taka-Diastase from Aspergillus oryzae has been used in thiamin extraction and conventional vitamin assay.
Other Notes
One unit corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol maltose per minute at pH 6.0 and 25 °C (starch according to Zulkowsky, Cat. No. 85642, as substrate).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0996286250A9857
description
powder, slightly beige, ~100 U/mg
description
powder, white, amylase ≥3500 U/g
description
powder, ~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
description
≥150 units/mg protein (biuret)
specific activity
~100 U/mg
specific activity
-
specific activity
~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
biological source
-
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
slightly beige
color
white
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)