Przejdź do
89126
Cetirizin dihydrochloride
≥98.0% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
397,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25ClN2O3 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.81
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
397,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
SMILES string
Cl[H].Cl[H].OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
InChI key
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Application
Cetirizin (CTZ) may be used in studies on the treatment of cutaneous mastocytosis (urticaria pigmentosa). Cetirizin, an antihistamine, may be useD in allergy research as an antagonist of the histamine 1 receptor (H1R).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1102929C0980650C3618
description
≥98.0% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)